di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre, EMSURE® (0.2 - 1 mm) pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 128 EUR InStock
1.06559.0500 1.06559.9025
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre, EMSURE® (0.2 - 1 mm) pour analyses, Supelco®
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité