di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
1.06586.0500EA 88.6 EUR InStock
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
di-Sodium hydrogen phosphate
Certifications: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) ≥99.0%
Insoluble matter ≤0.01%
pH-value (5%; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulfate (SO₄) ≤0.005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Cu (Copper) ≤0.0003%
Fe (Iron) ≤0.001%
K (Potassium) ≤0.01%
Pb (Lead) ≤0.001%
Loss on Drying (105 °C) ≤0.2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité