di-Sodium hydrogénophosphate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
28026.292EA 50.4 EUR InStock
28026.292 28026.361 28026.460
di-Sodium hydrogénophosphate ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité