di-Sodium hydrogénophosphate
Fournisseur: Roth Carl
P030.1 P030.2
ROTHP030.1EA 64.9 EUR InStock
ROTHP030.1 ROTHP030.2
di-Sodium hydrogénophosphate
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité