Sodium dihydrogénophosphate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
28013.264EA 38.9 EUR InStock
28013.264 28013.366
Sodium dihydrogénophosphate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
Point de fusion: ∼650 °C
Densité: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité