Sodium tétrachloropalladate (II) (∼36% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Palladium sodium chloride, Sodium palladium (II) chloride, Disodium tetrachloropalladate
195130050 195130250 195130010
ACRO195130050EA 628 EUR InStock
ACRO195130050 ACRO195130250 ACRO195130010
Sodium tétrachloropalladate (II) (∼36% Pd)
Sodium tétrachloropalladate (II)
Formule: Cl₄Na₂Pd
MW: 294,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003487
Numéro CAS: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-brown to brown Powder or granules and/or chunks
Assay 35 to 37 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤300 ppm (Pt + Ru + Rh + Ir)
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Gold (Au) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité