Perrhenate de potassium (64% Re) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium perrhenate (VII)
11411.04 11411.09 11411.18
11411.04EA 103 EUR InStock
11411.04 11411.09 11411.18
Perrhenate de potassium (64% Re) ≥99% (base métaux)
Perrhenate de potassium
Purity: 99% CAS No.: 10466-65-6 Molecular Formula: KReO4 Formula Weight: 289.30 Physical Form: Crystalline Density: 4.887 Refractive Index: 1.643 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1360-1370° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011365
A powerful oxidizer
Formule: KO₄Re
MW: 289,3 g/mol
Point d'ébullition: 1360…1370 °C
Point de fusion: 550 °C
Densité: 4.887
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011365
Numéro CAS: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité