Perrhenate de sodium (68% Re) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11412.04 11412.09 11412.18
11412.04EA 72.5 EUR InStock
11412.04 11412.09 11412.18
Perrhenate de sodium (68% Re) ≥99% (base métaux)
Perrhenate de sodium
Purity: 99+% CAS No.: 13472-33-8 Molecular Formula: NaO4Re Formula Weight: 273.19 Physical Form: Crystalline Density: 5.390 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014231
Formule: NaO₄Re
MW: 273,19 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 5.390
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014231
Numéro CAS: 13472-33-8
EINECS: 236-742-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité