Sodium thiosulfate, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium hyposulfite
A17629.36EA 30.4 EUR InStock
A17629.36 A17629.0E
Sodium thiosulfate, anhydre 99%
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,667
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Merck Index: 14,8694
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité