Sodium thiosulfate, anhydre, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
0393-2.5KGEA 351 EUR InStock
0393-2.5KG 0393-500G
Sodium thiosulfate, anhydre, Qualité Réactif
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité