Sodium dithionite, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 76.3 EUR InStock
1.06505.1000 1.06505.9050
Sodium dithionite, EMPLURA®, Supelco®
Sodium dithionite
Formule: Na₂S₂O₄
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011640
Numéro CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
ONU: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité