Sodium métabisulfite (≥58,5% SO₂)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium disulfiteSodium pyrosulfite
33375.36EA 35.2 EUR InStock
33375.36 33375.A3
Sodium métabisulfite (≥58,5% SO₂)
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,480
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
Merck Index: 14,8638
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité