Sodium métabisulfite
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sodium disulfiteSodium pyrosulfite
MOLE33231649-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE33231649-1KG
Sodium métabisulfite
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
Merck Index: 12,08784
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité