Sodium métabisulfite ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27920.295EA 42.3 EUR InStock
27920.295 27920.460
Sodium métabisulfite ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
ATTEINDRE: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité