Sodium peroxodisulfate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium persulfate
ROTH4365.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH4365.1
Sodium peroxodisulfate
Sodium peroxodisulfate
Formule: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
ONU: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité