Hydrogénosulfure de sodium, anhydre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
87389.04 87389.09
87389.04EA 281 EUR InStock
87389.04 87389.09
Hydrogénosulfure de sodium, anhydre
Sodium hydrogensulphide
CAS No.: 16721-80-5 Molecular Formula: NaHS, may contain other sulfide phases Formula Weight: 56.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.79 Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic Appearance: Off-white Odour: Like rotten eggs Melting Point: 350° UN No.: 2318 MDL No.: MFCD00011124
In paper pulping, in dyestuffs processing, in rayon and cellophane desulfurizing, in unhairing hides and as a bleaching reagent
Formule: HNaS
MW: 56,06 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 1.79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011124
Numéro CAS: 16721-80-5
EINECS: 240-778-0
ONU: 2318
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,08730
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité