Sodium sulfite, anhydre 97%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO196630100EA 272 EUR InStock
ACRO196630100 ACRO196630025 ACRO196630010
Sodium sulfite, anhydre 97%, très pur
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
MW: 126,04 g/mol
Point de fusion: >500 °C (déc.)
Densité: 2,63 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥96.0 %
pH 8.5 to 10.5 (5 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité