Sodium sulfite, anhydre 98.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
219270010 219270250 219270050 219272500
ACRO219270010EA 61.1 EUR InStock
ACRO219270010 ACRO219270250 ACRO219270050 ACRO219272500
Sodium sulfite, anhydre 98.5% pour analyses
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Densité: 2.63 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité