Sodium sulfite, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17933.0C A17933.0E A17933.36
A17933.0CEA 325 EUR InStock
A17933.0C A17933.0E A17933.36
Sodium sulfite, anhydre 98%
Sodium sulfite
Purity: 98% CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Densité: 2.633
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 14,8682
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité