Sodium sulfite, anhydre 98-100.0% (par iodométrie), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
31454-1KGEA 61.7 EUR InStock
31454-1KG 31454-500G 31454-5KG 31454-50KG
Sodium sulfite, anhydre 98-100.0% (par iodométrie), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
MW: 126,04 g/mol
Point de fusion: 600 °C
Densité: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Iodometric) 98 - 100.0 %
Arsenic (As) Max. 0.00002 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Selenium (Se) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.02 %
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité