Sodium métabisulfite pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223070010 223075000 223070025
ACRO223070010EA 52.8 EUR InStock
ACRO223070010 ACRO223075000 ACRO223070025
Sodium métabisulfite pour analyses
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Densité: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité