Sodium hydrogénosulfite, en poudre ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419440010 419440050 419441000 419440025
ACRO419440010EA 211 EUR InStock
ACRO419440010 ACRO419440050 ACRO419441000 ACRO419440025
Sodium hydrogénosulfite, en poudre ACS
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité