Lithium sulfate, anhydre 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 102 EUR InStock
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Lithium sulfate, anhydre 99%, très pur
Lithium sulfate
Formule: Li₂O₄S
Point d'ébullition: 1377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 859 °C
Densité: 2.22 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011086
Numéro CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité