Lithium sulfate hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
12983.06EA 57.3 EUR InStock
12983.06 12983.14
Lithium sulfate hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Lithium sulfate hydraté
Formule: Li₂O₄S·xH₂O
MW: 109,9 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 1377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130 °C (-H₂O)
Densité: 2,06
Numéro MDL: MFCD00011086
Numéro CAS: 10377-48-7
Merck Index: 14,5541
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité