Lithium sulfate, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44352.14 44352.22
44352.14EA 214 EUR InStock
44352.14 44352.22
Lithium sulfate, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Lithium sulfate
Purity: 99.99% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2SO4 Formula Weight: 109.94 Physical Form: Coarse Powder Density: 2.22 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Formule: Li₂O₄S
Point d'ébullition: 1377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011086
Numéro CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité