Sodium sulfate, anhydre 99+%, crystallin pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
219260010 219260025 219260100
ACRO219260010EA 38.8 EUR InStock
ACRO219260010 ACRO219260025 ACRO219260100
Sodium sulfate, anhydre 99+%, crystallin pour analyses
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: >1700 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité