Sodium sulfate ≥99.9955% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10874.14 10874.22
10874.14EA 200 EUR InStock
10874.14 10874.22
Sodium sulfate ≥99.9955% (base métaux), Puratronic®
Sodium sulfate
Purity: 99.9955% CAS No.: 7757-82-6 Molecular Formula: Na2SO4 Formula Weight: 142.04 Physical Form: Powder Density: 2.680 Refractive Index: 1.484 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 884° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00003504
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2.680
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=dd38378860ce26369584ae2c1cf647eb1fe63fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité