Sodium sulfate, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
A19890.0B A19890.0I A19890.36
A19890.0BEA 34.9 EUR InStock
A19890.0B A19890.0I A19890.36
Sodium sulfate, anhydre 99%
Sodium sulfate
Purity: 99% CAS No.: 7757-82-6 Molecular Formula: Na2O4S Formula Weight: 142.04 Refractive Index: 1.484 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00003504
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2.680
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité