Sodium sulfate ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0313.0500EA 30.36 EUR InStock
0313.0500 0313.1000 0313.5000 0313.9025
Sodium sulfate ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=dd38378860ce26369584ae2c1cf647eb1fe63fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Calcium, Magnesium and R2O3 Precipitate max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Potassium (K) (by AAS) max. 0.01 %
Loss on Ignition max. 0.5 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 0.5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité