Sodium sulfate, anhydre, en poudre fine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Sulfate de sodium
1.06645.9025EA 0 EUR InStock
1.06645.9025 1.06645.2500 MERP1.06645.0001S
Sodium sulfate, anhydre, en poudre fine, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, très pur, SAFC®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
Merck Index: 12,08829
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité