Sodium sulfate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sulfate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22286.1000EA 32.6 EUR InStock
8.22286.1000 8.22286.5000 8.22286.9999
Sodium sulfate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
Merck Index: 12,08829
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité