Sodium sulfate ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulfate de sodium
28104.361EA 79.4 EUR InStock
28104.361 28104.460 28104.292
Sodium sulfate ≥98%, TECHNICAL
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
Merck Index: 12,08829
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité