Sodium sulfate, anhydre 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Réactif Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28114.296EA 26.6 EUR InStock
28114.296 28114.365 28114.230 28114.460
Sodium sulfate, anhydre 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Réactif Ph. Eur. pour analyses
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (dried substance) 98.5 - 101.0 %
Acidity or alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Identification (SO4) Passes test
Identification (Na) Passes test
pH (25°C; 5 %) 5.2 - 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 25 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité