Sodium sulfate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
P032.1 P032.2 P032.3 P032.5
ROTHP032.1EA 16.9 EUR InStock
ROTHP032.1 ROTHP032.2 ROTHP032.3 ROTHP032.5
Sodium sulfate
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité