Sodium sulfate, anhydre ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
71962-1KG 71962-5KG
71962-1KGEA 38.2 EUR InStock
71962-1KG 71962-5KG
Sodium sulfate, anhydre ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Purum p.a.
Sodium sulfate
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 1 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 7.5
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité