Acide sulfurique 95.0-98.0% (par alcalimétrie), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00713.1000 1.00713.2500 1.00713.9025 1.00713.9040
1.00713.1000EA 122 EUR InStock
1.00713.1000 1.00713.2500 1.00713.9025 1.00713.9040
Acide sulfurique 95.0-98.0% (par alcalimétrie), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, SAFC®
Acide sulfurique
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Alkalimetric) 95.0 - 98.0%
Identity Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.0002%
Nitrate (NO₃) ≤0.00010%
Nitrate (NO₃) (Ph. Eur.) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
As (Arsenic) ≤0.000010%
Fe (Iron) ≤0.0002%
NH₄ (Ammonium) ≤0.0005%
Pb (Lead) ≤0.0005%
V (Vanadium) ≤0.0002
Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by Production Process
Substances Reducing Potassium Permanganate (as SO₂) ≤0.0010%
Residue on Ignition ≤0.0050%
Corresponds to Ph. Eur., BP, JPE, NF
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité