Acide sulfurique ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20685.295EA 19.7 EUR InStock
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Acide sulfurique ≥95%, TECHNICAL
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité