Acide sulfurique 95-97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20690.442EA 183 EUR InStock
20690.442 20690.511 20690.330 20690.290
Acide sulfurique 95-97%, GPR RECTAPUR®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7.5 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité