L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide sulfurique 95,0 - 97,0% 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20700.265EA 25.6 EUR InStock
20700.265 20700.298 20700.243 20700.323 20700.420 20700.290 20700.320 20700.460 20700.550
Acide sulfurique 95,0 - 97,0% 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95.0 - 97.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 5 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 0.2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.02 ppm
As (Arsenic) Max. 0.005 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.02 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.03 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.02 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.02 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.02 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité