Acide sulfurique 96.00% (±0.15%), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO302070025EA 90.2 EUR InStock
ACRO302070025 ACRO302070026 ACRO302070100 ACRO302070010 ACRO302070011
Acide sulfurique 96.00% (±0.15%), pur
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,83 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Titration with NaOH 95.85 to 96.15 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité