Acide sulfurique ≥96%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00714.0250 1.00714.1000
1.00714.0250EA 199 EUR InStock
1.00714.0250 1.00714.1000
Acide sulfurique ≥96%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité