Membranes disques filtrantes, mélange d'esters de cellulose GN-4 Metricel®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7727EA 131 EUR InStock
516-7727 516-9017 514-0464
Membranes disques filtrantes, mélange d'esters de cellulose GN-4 Metricel®
Filtres Filtres à membrane
Membrane composée d'un mélange d'esters de cellulose hydrophiles GN-4 Metricel® pour les applications de contrôle de l'air. Se dissout totalement en suivant les procédures de digestion standard et respecte les exigences NIOSH pour le contrôle des métaux en suspension dans l'air et de l'amiante.
  • Nettoie complètement, présente très peu d'artefacts et permet de minimiser les interférences lors du comptage des fibres
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité