Acide sulfurique ≥98%
Fournisseur: Wako
WAKO636-03641EA 325 EUR InStock
WAKO636-03641
Acide sulfurique ≥98%
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité