Hydrogénosulfate de sodium 92% tech., granuleux
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium hydrogénosulfateSodium bisulfateSodium sulfate acide
ACRO214850010EA 50.3 EUR InStock
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Hydrogénosulfate de sodium 92% tech., granuleux
Hydrogénosulfate de sodium
Formule: HNaO₄S
MW: 120,06 g/mol
Point de fusion: 177…180 °C
Densité: 2,1 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003531
Numéro CAS: 7681-38-1
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité