Centrifuge tubes
Fournisseur: MARIENFELD
3910002 3910012 3900022 3910022
MARI3910002EA 74.2 EUR InStock
MARI3910002 MARI3910012 MARI3900022 MARI3910022
Centrifuge tubes
Tubes Tubes à centrifuger
Soda lime glass or borosilicate glass 3,3.
  • Graduated or ungraduated
  • With beaded or straight rim
  • Good chemical resiostance
Long conical type.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité