Test tubes with rim
Fournisseur: MARIENFELD
3700323 3700318 3700334
MARI3700323EA 55.2 EUR InStock
MARI3700323 MARI3700318 MARI3700334
Test tubes with rim
Tubes Tubes à essais
Soda-Lime glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité