Nessler cylinders, soda lime glass
Fournisseur: MARIENFELD
2800011 2800012 2800014
MARI2800011EA 211 EUR InStock
MARI2800011 MARI2800012 MARI2800014
Nessler cylinders, soda lime glass
Tubes Tubes de Nessler
Nessler cylinders are made of soda lime glass with white circular mark and spout. They are used for comparison of colour and turbidity between solutions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité