Colonne capillaire, BPX608
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
568-0461EA 784 EUR InStock
568-0461
Colonne capillaire, BPX608
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne est optimisée pour l'ECD. Idéale pour l'analyse des composés organochlorés, des pesticides et des herbicides.
Optimisée pour l'ECD. Idéale pour l'analyse des composés organochlorés, des pesticides et des herbicides.
Phényl-polysilphénylène-siloxane à 35%
Température max. : 10 °C à 360/370 °C
Peut remplacer : DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité