Colonnes capillaires, CYDEX-B
Fournisseur: SGE a Trajan company
054900 054901
568-0464EA 752 EUR InStock
568-0464 568-0465
Colonnes capillaires, CYDEX-B
Colonnes pour chromatographie
Idéales pour la séparation des composés énantiomères présents dans les produits naturels.
Bêta-cyclodextrine perméthylée (chirale)
Température max. : 30 °C à 220/240 °C
Peuvent remplacer : Cyclodex-B, Rt-BDEXm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité