Hydrogénosulfate de sodium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sodium hydrogénosulfateSodium bisulfateSodium sulfate acide
MOLE28194523-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE28194523-1KG
Hydrogénosulfate de sodium
Hydrogénosulfate de sodium
Formule: HNaO₄S
MW: 120,06 g/mol
Point de fusion: 181,85 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003531
Numéro CAS: 7681-38-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité